Aceton

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone

T161.1
ROTHT161.1EA 71.5 EUR
ROTHT161.1
Aceton
Aceton
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Kookpunt: 56.2
Smeltpunt: –95.4 °C
Dichtheid: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: <–20 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR