Natriumacetaat

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Synoniemen: Acetic acid sodium salt

X891.1 X891.2 X891.3 X891.5
ROTHX891.1EA 22.5 EUR
ROTHX891.1 ROTHX891.2 ROTHX891.3 ROTHX891.5
Natriumacetaat
Natriumacetaat
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Kookpunt: 881.4
Smeltpunt: 324
Dichtheid: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR