Zoutzuur 37%

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

X942.1 X942.2
ROTHX942.1EA 37.5 EUR
ROTHX942.1 ROTHX942.2
Zoutzuur 37%
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR