Menselijke serums
Leverancier: Biowest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
S419H-100 S4200-100 S4190-100 S419G-100 S420H-100
S419H-100EA 398 EUR
S419H-100 S4200-100 S4190-100 S419G-100 S420H-100
Menselijke serums
Serum
Menselijk serum Human serum 'van-de-prop' wordt vervaardigd van menselijk bloed dat coagulatie-geïnduceerd is. Het wordt verzameld van vrijwillige donoren.
Voornamelijk afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Canada of de USA., wordt elke batch streng gecontroleerd en gescreend op hepatitis B (HBS), hepatitis C (HCV) en HIV types 1 en 2 (HIV 1/2).
Belangrijke nota: Producten van menselijke origine zouden beschouwd moeten worden als mogelijk besmettelijk, en dus dienovereenkomstig behandeld worden.
Bestelinformatie: Speciale behandelingen zijn verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve uw lokaleMore Product Information