Zakken, drukafdichting
Leverancier: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2201 2203 2204 2205 2212 2215 2216 2219 2242 2245 2300 11011217 2304 2305 2311 2240 2208 11003040 22061 2210
SCAC2201EA 49.5 EUR
SCAC2201 SCAC2203 SCAC2204 SCAC2205 SCAC2212 SCAC2215 SCAC2216 SCAC2219 SCAC2242 SCAC2245 SCAC2300 SCAC11011217 SCAC2304 SCAC2305 SCAC2311 SCAC2240 SCAC2208 SCAC11003040 SCAC22061 SCAC2210
Zakken, drukafdichting
Zakken Opbergzakken
PE, hersluitbaar, transparant, dikte 50 µm.
  • Kan steeds opnieuw gesloten worden, flexibel en scheurbestendig
  • Dankzij het transparante materiaal is de inhoud duidelijk zichtbaar
  • Eenvoudig af te sluiten via de geleiders op de druksluiting
These bags are food-safe.