Bekers, type Berzelius, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
211260106
SCOT211260106EA 29.4 EUR
SCOT211260106
Bekers, type Berzelius, DURAN®
Bekers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder. Zonder tuit en maatverdeling.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Autoclaveerbaar