Ronde bokalen met geslepen knopdeksel, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
242090207 242090901 242091109 242091606 242091709 242092405 242092602 242092808 242093804 242093907 242094903 242095008 242095702 242095908
216-3331EA 58.4 EUR
216-3331 216-3332 216-3333 216-3340 216-3334 216-0285 216-3335 216-3339 SCOT242093804 216-3336 SCOT242094903 SCOT242095008 216-3337 216-3338
Ronde bokalen met geslepen knopdeksel, DURAN®
Potjes Specimen Potten
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met slijpstuk. Laag profiel.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen