Decanteerflessen met zijtubus en kraan, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
247024405 247026303
SCOT247024405EA 169 EUR
SCOT247024405 SCOT247026303
Decanteerflessen met zijtubus en kraan, DURAN®
Flessen Doseerflessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met geslepen slangaansluiting NS 29/32 en geslepen aftapkraan. Hals met geslepen fitting en geslepen glazen stop.
Certificaten: DIN 12037
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable