Kranen voor scheitrechters, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
286428407 286428801 286429609 286429806 286430001
SCOT286428407EA 571 EUR
SCOT286428407 SCOT286428801 SCOT286429609 SCOT286429806 SCOT286430001
Kranen voor scheitrechters, DURAN®
Afsluitkranen
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass manipulators.