Klemmen voor genormaliseerde conische slijpstukken, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
290300202 290300305 290300408 290300605 290300708 290300802 290300905 290301104
SCOT290300202EA 5.5 EUR
SCOT290300202 201-0385 SCOT290300408 201-0386 201-0387 201-0388 201-0389 201-0140
Klemmen voor genormaliseerde conische slijpstukken, DURAN®
Klemmen NS-verbindingsklemmen
Roestvrij staal. Voor een vaste en veilige plaatsing op conische slijpstukken.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, corrosiebestendig
  • Ideaal voor gebruik op zeer hoge temperaturen
  • Dimensiestabiel, eenvoudige montage en demontage