Osmiumtetraoxide

Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

31251.01 31251.02 31251.03
SERA31251.01EA 0 EUR
SERA31251.01 SERA31251.02 SERA31251.03
Osmiumtetraoxide
Osmiumtetraoxide
Formule: O₄Os
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 40 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011150
CAS nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,06962

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR