Ammoniumacetaat

Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

Synoniemen: Acetic acid ammonium salt

39750.01
SERA39750.01EA 40.17 EUR
SERA39750.01
Ammoniumacetaat
Ammoniumacetaat
Formule: H₃CCOONH₄
Smeltpunt: 114 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR