Stoppen, plugvormige flensdoppen
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
T404-3B T404-3N T404-3G T404-3R T404-3Y T404-10N T404-10B T404-10G T404-10R T404-10W T404-10Y
SIMPT404-3BEA 59.2 EUR
SIMPT404-3B SIMPT404-3N SIMPT404-3G SIMPT404-3R SIMPT404-3Y SIMPT404-10N SIMPT404-10B SIMPT404-10G SIMPT404-10R SIMPT404-10W SIMPT404-10Y
Stoppen, plugvormige flensdoppen
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Plugvormige indrukstoppen PE en klikdoppen met 2 standen zijn gemaakt van polyethyleen voor reageerbuisjes met een buitendiameter van 12 of 17 mm. Doppen met twee standen bieden twee mogelijkheden: de gesloten maar onverzegelde stand, waarin monsters aëroob worden gehouden voor microbiologische procedures en de volledig verzegelde stand, waarin de dop is vastgedrukt, zodat het buisje wordt verzegeld voor anaëroob gebruik of om te worden bewaard, overgeplaatst en gecentrifugeerd.