Vanillin NF
Leverancier: Spectrum Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
VA130-12KG VA130-2.5KG VA130-50KGBL
SPCMVA130-12KGEA 3710 EUR
SPCMVA130-12KG SPCMVA130-2.5KG SPCMVA130-50KGBL
Vanillin NF
Vanillin
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼82 °C
Dichtheid: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006942
CAS nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 97% Min.