Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®

Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

MQ100

2104-50ML
SUPL2104-50MLEA 116 EUR
SUPL2104-50ML
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N), Supelco®
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR