Trifluorazijnzuur 99,0 Titrimetric

Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: TFA

T0431-25G T0431-500G T0431-100G
TCIAT0431-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0431-25G TCIAT0431-500G TCIAT0431-100G
Trifluorazijnzuur 99,0 Titrimetric
Trifluorazijnzuur
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Kookpunt: 73°C
Smeltpunt: -15
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=871b900083dedee58b0800cd3d6f6036f49984a7&vid=198caec32f48ad15322b0355180067e439d6458f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Specification Test Results

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR