VWR®, Water- en Algemene Bemonsteringsflessen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
331-0309
331-0305EA 146 EUR
331-0305 331-0309 VWRI331-0309.1 VWRI331-0306.1 VWRI331-0307.1 VWRI331-0308.1
VWR®, Water- en Algemene Bemonsteringsflessen
Flessen Watermonsternameflessen
HDPE, doorschijnende, voedselkwaliteit brede nek afgestudeerde vierkante flessen met HDPE-kleurcode-geknopte kabels.
  • Kleurgecodeerde doppen voor eenvoudige identificatie
  • Sabotersuperschroefdoppen voor alle flessentypen
  • Volledig batch traceerbaar voor bestraalde items
  • Flessen afzonderlijk genummerd voor een betere traceerbaarheid
  • Volledig recyclebaar
  • Vierkante vorm voor eenvoudige opslag en behandeling
  • Afgestudeerd bij stappen van 100 ml
Lichtgewicht, duurzame flessen, gegradueerd Keuze van niet -steriel, steriel en steriel gedoseerd metMore Product Information