Haematoxylin solution (Mayer), Clin-Tech

Leverancier: KLINIPATH
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Synoniemen: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin

4085.9001 4085.9002 4085.9005
VWRK4085.9001EA 141 EUR
VWRK4085.9001 VWRK4085.9002 VWRK4085.9005
Haematoxylin solution (Mayer), Clin-Tech
Hematoxylin staining solutions

Deze gebruiksklare kleuroplossingen worden gebruikt bij histologische en cytologische kleuringen.


  • Snel en betrouwbaar

Formule: C₁₆H₁₄O₆
Smeltpunt: 291…293 °C
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR