Salpeterzuur 4 mol/l (4 N)

Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: Nitric acid solution

VWRS5555.5000EA 0 EUR
VWRS5555.5000
Salpeterzuur 4 mol/l (4 N)
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Kookpunt: 87
Smeltpunt: -42
Dichtheid: 1.51
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610

Order Now

Specificaties

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR