Methanol
Leverancier: Wako
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
131-01826
WAKO131-01826EA 0 EUR
WAKO131-01826
Methanol
Methanol
Formule: CH₃OH
Kookpunt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004595
CAS nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM