Natriumhydrogeensulfiet

Leverancier: Wako
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: Sodium hydrogen sulphite

190-02115
WAKO190-02115EA 0 EUR
WAKO190-02115
Natriumhydrogeensulfiet
Natriumhydrogeensulfiet
Formule: HNaO₃S
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167602
CAS nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR