Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 3459, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
10316619
WHAT10316619EA 251 EUR
WHAT10316619
Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 3459, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Gecrêpt cellulose filterpapier met goede retentie op een relatief hoge filtratiesnelheid. Ze worden gebruikt voor de clarificatie van gedroogde extracten van bietenpulp of bietensap na toevoeging van loodacetaat voor aansluitende polarimetrische suikerbepaling. Ze zijn speciaal ontworpen voor het Venema-apparaat (loodacetaat methode).