pH-indicatorpapier, rollen, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
10362030
WHAT10362030EA 16.4 EUR
WHAT10362030
pH-indicatorpapier, rollen, Whatman™
Testpapieren pH-indicatorstrips
Universeel indicatorpapier die geïmpregneerd zijn met een mengsel van verschillende indicatoren. Bij contact met de monsteroplossing krijgen ze een bepaalde kleur. Door een controle met de meegeleverde kleurvergelijkingstabel kan de pH bepaald worden.
  • Onmiddellijke pH-waarden
  • Nauwkeurig voor een breed gamma van routine pH-testen
  • Handig en draagbaar voor gebruik in het veld