Trommeldieven, Wheaton®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
885300 885302 885303
WHEA885300EA 507 EUR
WHEA885300 WHEA885302 WHEA885303
Trommeldieven, Wheaton®
Monsternemers Monsternemers voor vloeistoffen
Vatendieven van natronkalkglas voor snelle verwijdering.
  • Conventionele vatendieven met een open einde
  • Plaats gewoon een lege tube in de trommel
  • Duim boven houden en terugtrekken