Strips van 8 PCR-buisjes met bevestigde vlakke, afzonderlijke doppen
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
781332 781333
211-2613EA 164 EUR
211-2613 211-2614
Strips van 8 PCR-buisjes met bevestigde vlakke, afzonderlijke doppen
Buisjes PCR-buisjes
PP. Acht aangesloten PCR-buisjes van 0,2 of 0,15 ml met bevestigde, vlakke, afzonderlijke doppen.
  • Dop biedt ideale bescherming tegen verontreiniging
  • Zeer transparante dop, ideaal voor realtime PCR (qPCR)
  • Verkrijgbaar in standaard versie of versie met laag profiel
  • Vrij van DNase, RNase en DNA
Kleur: Helder