Masterflex® L/S® 2-Stop Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, L/S 16; 8/Pk
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX06447-16
Your Organization's Price:
Langste levensduur van alle Tygon®-formuleringen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Tubing Size: L/S 16
<B>Toepassingen</B>: Algemeen laboratoriumgebruik<br /><B>Eigenschappen</B>: Lange levensduur, veroudert of oxideert niet, past goed op glas en metaal, buigt tot bochten met een kleine radius, niet-toxisch, transparant<br />Voor gebruik met Masterflex® meerkanaals pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.