Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, I/P 73; 50 ft
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX06402-73
Your Organization's Price:
Blijf compliant met food-grade toepassingen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Ondoorzichtige beige kleur beschermt licht- en UV-gevoelige monsters
  • I/P® 73 tubing has a 3/8” (9.5 mm) inner diameter
  • Accepts 3/8” hose barb for tubing connection
Masterflex® Norprene® Food Precision-pompslangen zijn ontwikkeld om extreme temperaturen te weerstaan en zullen niet verslechteren in veeleisende voedsel- en dranktoepassingen. Deze slang is compatibel met vrijwel alle in de handel verkrijgbare reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan worden gesteriliseerd via een autoclaaf zonder de algehele levensduur te beïnvloeden. Deze slangen zijn ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en voldoen aan de FDA-, NSF- en 3-A-normen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.