Masterflex® I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Versilon™ A-60-G, I/P 89; 25 ft
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX06404-88
Your Organization's Price:
Gaat langer mee en presteert beter dan andere slangen met een levensduur van 10.000 uur.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Ondoorzichtige beige kleur beschermt licht- en UV-gevoelige monsters
  • I/P® 88 tubing has a 1/2” (12.7 mm) inner diameter
  • Accepts 1/2” hose barb for tubing connection
Masterflex® Norprene® High-Performance Precision-pompslangen zijn speciaal ontwikkeld om niet te verzwakken of barsten na jaren van blootstelling aan hitte en ozon, waardoor de peristaltische pomp langer meegaat. Deze slang is smeltlasbaar en lasbaar en bestand tegen een breed scala aan temperatuurtoepassingen. Norprene presteert beter dan andere slangen voor algemeen gebruik en biedt superieure weerstand tegen slijtage en buigmoeheid, waardoor het een beter alternatief is voor rubberen slangen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.