Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® E-Lab, 0.57 mm ID; 100 ft
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX06460-19
Your Organization's Price:
Ideaal voor algemene overdrachtstoepassingen.
  • Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Tubing Inner Diameter: 0.57 mm
<B>Toepassingen</B>: Algemeen laboratoriumgebruik<br /><B>Eigenschappen</B>: Niet-toxisch, niet-verouderend, niet-oxiderend, gemakkelijke stroombewaking, transparant<br />De totale lengte van de verlengslang van de E-Lab 06460-serie is 30 meter. De oude Ismatec-verlengslang was 10 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.