Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, Gore Sta-Pure PCS-Series, B/T 91; 27 in
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX96241-91
Your Organization's Price:
Zorg voor optimale prestaties van uw pomp uit de Masterflex® B/T-serie.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Maximale druk tot 100 psi (69 bar)
  • Uitstekende vloeistabiliteit
  • Lage spallatie
  • Lage gasdoorlaatbaarheid
  • Unieke samenstelling van met platina uitgeharde siliconen en geëxpandeerd PTFE
<B>Toepassingen zijn onder andere:</B><br />Farmaceutisch<br />BioTech<br />Onderzoek & Ontwikkeling<br />Afdrukken<br />Water behandeling<br />Afvalwater behandeling<br />Pulp en papier<br />Fijne chemicaliën<br /><br />Gore Sta-Pure PCS-serie pompslangen zijn uw ideale keuze voor zeer zuivere of langlopende, kritieke farmaceutische en biofarmaceutische verwerkingstoepassingen. De gepatenteerde composiet met platina uitgeharde siliconen en ePTFE (polytetrafluorethyleen), resulteren in een buis die een hoge buigduurzaamheid biedt voor een grotere weerstand tegen scheuren - zelfs bij toepassingen tot 100 psig. Langdurige pomptesten bewijzen dat Gore Sta-Pure PCS-serie pompslangen meer dan 1000 uur meegaan bij 200 tpm, of meer dan 6000 uur bij 100 tpm. Door de lange levensduur is het niet meer nodig om de slangen door de pompkop te draaien, wat tijd en onderhoud bespaart. <br /><br />Als u op zoek bent naar een stromingsstabiele, processtabiele slang die bestand is tegen CIP (clean-in-place) of SIP (steam-in-place) reiniging, hoeft u niet verder te zoeken dan deze slang!<br /><br />Gore Sta-Pure PCS-serie pompslangen zijn verkrijgbaar als afzonderlijke slangelementen. Stroombereiken zijn bij benadering berekend onder de volgende omstandigheden: 0 psig bij inlaat, 0,5 psig bij uitlaat; watertemperatuur bij 72 ° F (22 ° C). Daadwerkelijke prestaties variëren afhankelijk van de formulering van de slang—waarden hieronder zijn voor stevige slangen.