Masterflex® I/P® Spooled Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, I/P 26; 400 ft
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX96423-26
Your Organization's Price:
Glad binnenoppervlak ontworpen om het risico op insluiting van deeltjes en verontreiniging te verminderen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • I/P® 26 tubing has a 1/4” (6.4 mm) inner diameter
  • Accepts 1/4” hose barb for tubing connection
Kies onze BioPharm Silicone platina uitgeharde slangen voor zuiverheid, zeer weinig extraheerbare stoffen en een ultraglad binnenoppervlak. Deze slang is ideaal voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voldoet aan de sanitaire normen USP klasse VI en 3A.<br /><br />Het ultragladde binnenoppervlak minimaliseert het insluiten van deeltjes en microscopische opbouw tijdens vloeistofoverdracht. Tubing kan worden gesteriliseerd door autoclaaf, gammastraling of ethyleenoxide.<br /><br />Spoelen bevatten doorlopende pompslangen, zodat u de exacte lengte kunt afsnijden die nodig is en verspilling voorkomt.
I/P® Precision pump tubing is compatible with Masterflex® Standard and Easy-Load pump heads.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.