Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 15; 25 ft
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX06508-15
Your Organization's Price:
Bescherm uw lichtgevoelige monsters.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Tubing Size: 15
<B>Toepassingen</B>: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische, lichtgevoelige monsters<br /><br /><B>Eigenschappen</B>: Niet-toxisch, niet-hemolytisch, extreem lage permeabiliteit, bestand tegen zuren, basen en oxidatiemiddelen; smeltlasbaar, verlijmbaar, vervormbaar, ondoorzichtig beige
See 96122-15 for the irradiated version of this tubing.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.