Masterflex® L/S® Analog Fixed-Speed Compact Drive, 540 rpm; 12 VDC
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX07533-60
Your Organization's Price:
Neem hem mee waar u hem nodig hebt - ideaal voor gebruik in het veld.
  • Debiet 6 tot 2700 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
  • Robuuste motor voor continu gebruik is ideaal voor toepassingen die een volledige inschakelduur vereisen
  • Varieer de ingangsspanning om de aandrijfsnelheid te veranderen en keer de polariteit van de ingangsspanning om om de richting om te keren—Controleer de aandrijving volledig met behulp van de stroombron
  • Gebouwd met chemisch bestendige, epoxygecoate stalen motorbehuizing voor IP52-classificatie
  • Accepts 1 pump head
Deze compacte aandrijvingen met vaste snelheid werken op 12 VDC ingangsvermogen. Bekabel de voeding van uw 12 of 24 VDC-voedingsbron met driedraads, 16-gauge, 12-inch (30 cm) lange kabels met gestripte uiteinden voor stroomaansluiting. Aandrijvingen accepteren 8 verschillende typen pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, High-Performance, patroon, PTFE-slang of PTFE-diafragma†.
†Aandrijvingen die slechts één pompkop accepteren, kunnen niet worden gebruikt met de High-Performance- of PTFE-slangpompkoppen vanwege onvoldoende koppel.