Masterflex® Flow-Through Tubing Weight; Stainless Steel
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX07570-04
Your Organization's Price:
Zorg dat uw monsters stromen en dat de slangen niet omkrullen.
  • Kies tussen PTFE of roestvrijstalen constructie
  • Securely anchor tubing in receiving vessel during dispensing or fluid transfer applications
Dit doorstroomslanggewicht voorkomt dat de slang omkrult of gaat drijven. Dit gewicht is ideaal voor grondwatermonsters en past op Masterflex®; L/S® 15 of L/S® 24 precisieslangen.
Flow-through PTFE tubing weight anchors tubing in receiving vessel. Accepts tubing with ID of 5/16'' to 7/16''. Fits Masterflex pump tubing sizes L/S® 17, L/S 18, L/S 24, L/S 35, and L/S 36.