Masterflex® Ismatec® Minicartridge Multichannel Pump Head for Masterflex® L/S® Drives, 4-Channel, 12-Roller
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX07623-30
Your Organization's Price:
Combineer de nauwkeurigheid van Ismatec® met de veelzijdigheid van Masterflex® slangenpompsystemen.
  • Bestel optionele minicartridges met instelbare occlusie om de druk per kanaal te variëren
  • Verwijder of plaats eenvoudig minicartridges zonder andere kanalen te storen
  • Alleen met drukhendelcassettes wordt een maximale druk van 1,5 bar bereikt
  • Click-n-go cassettes bieden een maximale druk van 1,0 bar.
  • 4-channel pump head features 12 rollers
  • Use up to three with 78002-90 to get 16 channels
Kies uit zes, acht of twaalf rollerkoppen. Minder rollen bieden grotere stroomsnelheden, terwijl meer rollen een vrijwel pulsloze stroom bieden. De koppen zijn geschikt voor maximaal vier of acht Click'n'go™-minicartridges (inbegrepen). Click'n'go minicartridges zijn voorzien van veerocclusie voor te allen tijde optimale spanning zonder aanpassingen.<br /><br />Bel onze toepassingsspecialisten om het maximaal aanbevolen aantal cartridges voor uw drive te bepalen.
<b>Leveringsinformatie: </b>Includes four Click’n’go™ minicartridges.