Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Plug Adapter; 25/PK
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX45518-58
Your Organization's Price:
Volledige materiaaltraceerbaarheid om de procesintegriteit te waarborgen.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
  • Connection Type: Male Luer to Plug
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder injectiespuiten of kleine slangen. Deze fittingen zijn vervaardigd in overeenstemming met de ISO 594-1-normen en zijn gereinigd, geïnspecteerd en volledig traceerbaar. Alle onderdelen voldoen aan nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid.