Masterflex® Low-Flow Peristaltic Pump, Manual Control, Variable Speed, 0.06 to 1.9 mL/min; 12 VDC
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX73160-10
Your Organization's Price:
Omkeerbare peristaltische pomp met variabel debiet.
  • Debiet varieert van 0,03 tot 4 ml/min
  • Drooglopen zonder schade aan de pomp
Deze kosteneffectieve peristaltische pompen bieden een variabel debiet en uitzonderlijke levensduurprestaties in een compact pakket. Kies uit drie verschillende motorsnelheden en drie verschillende slangmaten om stroomsnelheden van 0,03 tot 4 ml/min te bereiken.<br /><br />Voeding apart bestellen. Voeding voor wandmontage, 115 VAC/12 VDC met Amerikaanse standaardstekker apart verkrijgbaar als onderdeelnummer 73160-50. Voeding voor wandmontage, 230 VAC/12 VDC met EU-stekker apart verkrijgbaar als onderdeelnummer 73160-52.
<b>Leveringsinformatie: </b>Inclusief siliconen slangensets inbegrepen; Norprene® en Viton® slangensets beschikbaar.