Masterflex® L/S® Precision Process Drive with Open-Head Sensor and Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing, Stainless Steel Housing, 6 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX77916-42-EU
Your Organization's Price:
Gebruiksvriendelijke aandrijvingen bieden nauwkeurige snelheidsregeling en digitale weergave van het toerental - NEMA 4X-behuizingen zijn bestand tegen proces- en spoeltoepassingen.
  • Viercijferig LED-display toont het motortoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
  • Geïntegreerde openkopsensor stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend
  • Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
  • LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
  • Dankzij de krachtige motoren kunt u 2 of 4 pompkoppen op elkaar stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
  • Afzonderlijke snelheids- en vermogensregeling (aan/uit): handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
  • NEMA 4X (IP66) behuizing
  • Afstandsbediening mogelijk via een waterdichte connector aan de achterkant van de schijf
  • Flow range 2.8 to 280 mL/min with included L/S tubing—flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing size
Deze nauwkeurige consoleaandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ± 0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen. Snelheidsregeling op afstand vereist kabelmontage 77300-32.
<b>Leveringsinformatie: </b>Includes L/S drive 07528-45, Easy-Load® II pump head 77200-32, 10-ft C-Flex® ULTRA® tubing, and 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. Shipped with<br />country-specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.