Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Double-Y, Puri-Flex®, L/S 25
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX06451-25
Your Organization's Price:
Hoogwaardige en duurzame slangen voor zeer zuivere toepassingen.
  • Echte Masterflex®-pompslangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Zachte, lage pulsatie en nauwkeurige dosering en flow bij gebruik in de Masterflex Ultrapharm™ L/S®-pompkop
  • De langste levensduur van de pomp en de minste spallatie in vergelijking met siliconen of veel andere TPE-slangen
  • Ideaal voor gevoelig celwerk
  • Vrij van DEHP-ftalaten en halogeenpleisters om de vloeistofzuiverheid te beschermen
  • Voldoet aan de vereisten van USP Klasse VI en voldoet aan de FDA
  • Tubing size L/S 25 features a 3/16" ID hose barb size
Hogere doseer- en doseernauwkeurigheid zijn essentieel in bepaalde bioprocestoepassingen. De Masterflex® L/S® dubbel-Y-pompslang die wordt gebruikt in combinatie met de Masterflex Ultrapharm™-pompkop, deel van de Masterflex® productlijn, is speciaal ontworpen om in de vul-/afwerkstap te passen. De Masterflex Ultrapharm™-pompkop maakt gebruik van offsetrollers en gepatenteerde Masterflex® double-y-slangensets en produceert een zachte, lage pulsatie en zeer nauwkeurige dosering en stroming om de grootste productintegriteit en uniformiteit te garanderen.<br /><B>Toepassingen</B>: Cel- en weefselkweekwerk, farmaceutische biotech en algemeen laboratorium<br /><B>Eigenschappen</B>: Warmtelasbaar, uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, doorschijnend helder tot lichtwit<br /><br />Kies onze Puri-Flex®-slangen voor weinig spallatie, lage eiwitbinding en een lange levensduur van de slang. Deze slang is ideaal voor cel- en weefselkweekwerk en farmaceutische biotech en voldoet aan de nalevingsnormen van USP Klasse VI en FDA 21 CFR 177.2600 en 177.1810. Puri-Flex®-slangen hebben een werktemperatuurbereik van –58 tot 275 °F (–50 tot 135 °C). Slangen kunnen worden gesteriliseerd in een autoclaaf tot 275 °F (135 °C), ethyleenoxide of gammastraling tot 4,5 Mrad.<br /><br />Kies op basis van uw toepassingsbehoeften Precisieslangen of High-Performance precisieslangen. High-Performance precisieslangen hebben een dikkere wand die de drukopwekking van de zuigkracht en de mogelijkheid om stroperige vloeistoffen te verpompen verbetert.