Masterflex® Console Gear Pump Drive for Micropump A-Mount Pump Head, 5,850 ml/min; 230 VAC
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX75211-17-EU
Your Organization's Price:
Eenvoudige variabele snelheidsregeling kan veel vloeistofbehandelingstoepassingen aan.
  • 100:1 snelheidsregelingsbereik regelt de stroom over een breed bereik
  • Maximaal continu debiet mogelijk met Micropump® A-gemonteerde pompkoppen
  • Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
  • Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
  • Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer
  • Maximum flow rate of 5,850 mL/min depending on pump head selected
  • Powered by 230VAC
Compacte, kosteneffectieve aandrijving biedt een eenvoudige variabele snelheidsregeling voor veel vloeistofbehandelingstoepassingen, van algemene overdracht tot filtratie tot chemische injectie. Combineer met een A-gemonteerde tandwielpompkop voor een pulsvrije vloeistofstroom.
<b>Bestelinformatie: </b>Pump head is not included.