Masterflex® Female Luer panel mount ¹⁄₁₆" in Polypropylene Cleanroom Manufactured; 10 pack
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR Item#MFLX40317-05
Your Organization's Price:
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met de gratis technische ondersteuning voor toepassingen
Deze fittingen worden vervaardigd in een ISO-klasse 7 cleanroom in een ISO 9001-faciliteit; met behulp van een ISO 13485 kwaliteitssysteem. Er is volledige traceerbaarheid van partijen en nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid. Alle vrouwelijke poorten kunnen worden gebruikt met mannelijke slip- of mannelijke luer-lockverbindingen. Door gebruik te maken van een breed scala aan fittingmaterialen kunnen we toepassingen ondersteunen die een specifieke chemische compatibiliteit vereisen.<br />CrystalVu:<br />Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf<br />Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520<br />Medisch nylon:<br />Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf<br />Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297<br />natuurlijk nylon:<br />Sterilisatie: Ethyleenoxide, autoclaaf<br />Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 177.1500<br />Natuurlijke Kynar:<br />Sterilisatie: Gammabestraling, ethyleenoxide, autoclaaf<br />Regelgevende goedkeuringen: USP-klasse VI, FDA 21 CFR 177.2510<br />Polypropyleen:<br />Sterilisatie: Gamma-bestraling<br />Regelgevende goedkeuringen: FDA 21 CFR 178.3297