Doorstroomvat
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
108060 203730 302750 302760 903842
663-1801EA 455 EUR
663-1801 715-2994 663-1803 WTWA302760 WTWA903842
Doorstroomvat
Reactievaatjes Reactievaten, bekervorm
Doorstroomvaten voor WTW-geleidbaarheidsmeetcellen zijn perfect ontworpen om metingen uit te voeren zonder interferentie van koolstofdioxide door de lucht of om de geleidbaarheid van oplossingen te controleren in gesloten circuits.
D 3Sen: Ontwikkeld voor iedereen die doorstroommetingen moet uitvoeren op locatie, i.e. pomptesten van grondwater. Het bestaat uit een ruw doorstroomvat in een houder en statief, ook geschikt voor bevestiging aan een paal. Met slangkoppelingen voor standaardslangen met een diameter van 19 mm. Drie plaatsen beschikbaar voor pH/ORP, geleidbaarheid enMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable