Membraanfiltertrechters, magnetisch, Sentino®
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4271 4273 4277
516-0437EA 290 EUR
516-0437 516-0438 516-0439
Membraanfiltertrechters, magnetisch, Sentino®
Trechters Membraanfiltertrechters
Polyfenylsulfon, autoclaveerbaar.
  • Accepteert 47 mm membraanfilters
  • Lekvrije magnetische afdichting maakt bediening met één hand mogelijk
  • Gegradueerd in stappen van 50 ml voor nauwkeurige monstermeting
Ontworpen voor gebruik met de Sentino® microbiologische pomp.
Effectief filtratiegebied: 150 en 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Totaal Ø×H: 150 ml: 76×118 mm; 300 ml: 76×168 mm; 500 ml: 89×166 mm