Homogenisator, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3720003 3720000 3720002 9022802 9022800
431-0187EA 1120 EUR
431-0187 431-0183 431-0186 431-0190 IKAA9022800
Homogenisator, T 18 digitale ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
Model met statief, volumebereik 1 tot 1500 ml. De T-18 digitale aandrijfeenheid biedt een groot toerentalbereik van 3000 tot 25000 tpm waarmee gebruikers bij hoge omtreksnelheden kunnen werken, zelfs bij kleine rotordiameters. Een brede keuze uit dispergeerelementen. garandeert een breed scala aan toepassingen.
  • Digitaal snelheidsdisplay
  • Elektronische toerentalregeling en overbelastingsbeveiliging
  • Roestvrijstalen dispergeerelementen kunnen snel en gemakkelijk worden gereinigd
  • Kunststof dispergeerelementen voor eenmalig gebruik zijn verkrijgbaar in twee maten
  • Weergave van foutcodes
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformatie: Aandrijfeenheid geleverd zonder standaard en dispergeerelementen; benodigde dispergeereenheid en toebehoren moeten apart worden besteld. Het pakket bestaat uit de T 18 digitale ULTRA-TURRAX®-aandrijfeenheid en het S 18 N - 19 G-dispergeerelement.
Opgelet: Homogenisator zal niet werken zonder dispergeerelementen.