Meerdere of enkele cuvetsegmenten
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1500 1501
KART1500EA 755 EUR
KART1500 KART1501
Meerdere of enkele cuvetsegmenten
Cuvetten Speciale cuvetten
Deze cuvetsegmenten met twaalf posities zijn speciaal vervaardigd om met de Cobas Mira®-analysator te gebruiken.
Verpakking: In bulk (450 cuvetsegmenten) of 30 rekjes van 15 cuvetsegmenten.