Cuvetten voor Olli-C-Analyzer®
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
KART2618EA 283 EUR
KART2618
Cuvetten voor Olli-C-Analyzer®
Cuvetten Speciale cuvetten
Deze cilindervormige cellen worden met name gebruikt in combinatie met Olli-C-Analyzer.
  • Ingegoten ontwerp uit anti-shock polystyreen
  • Zeer resistente en stofvrije technologie
  • Kwaliteitsvol optisch materiaal geschikt voor IVD-toepassingen
Verpakking: In stofbestendige polystyreen verpakkingen van 192 stuks.