BCR® Cleanroom Bond Paper
Leverancier: BERKSHIRE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B104A4W.250/10 B85A4PK25010 B104A3WH2505 B85A4GN25010 B85A4BL25010 B85A4YL25010 B85A3.BL.250/5 B68A4WH25010 B68A4BL25010 B104A4B25010 B85A3WH2505
BERKB104A4W.250/10EA 30.2 EUR
BERKB104A4W.250/10 818-0294 818-0290 818-0293 BERKB85A4BL25010 818-0295 BERKB85A3.BL.250/5 BERKB68A4WH25010 BERKB68A4BL25010 BERKB104A4B25010 BERKB85A3WH2505
BCR® Cleanroom Bond Paper
Papier
BCR® Bond is vervaardigd met de pure kwaliteitscellulose is behandeld om het loslaten van deeltjes en vezels te minimaliseren. Ze komen in een verscheidenheid aan gewichten en kleuren om in de noden van de klanten te voorzien. Ze worden aangeraden om te gebruiken in cleanrooms van ISO Klasses 3 tot 7.
  • Vervaardigd uit cellulose
  • Weinig deeltjes en vezels
  • Dubbel verpakt om de reinheid te bewaren
  • Glad oppervlak om besmetting door deeltjes te verminderen