CO₂-incubatoren, directe verwarming 8000-reeks
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
REVC3543EA 13737 EUR
REVC3543 REVC3541
CO₂-incubatoren, directe verwarming 8000-reeks
Incubatoren CO₂-incubatoren
Met nauwkeurige temperatuurregeling en stabiliteit van alle cultuurparameters, bieden de CO₂-incubatoren met directe verwarming van de 8000-reeks een betrouwbare flexibiliteit voor groeiende cellen. De automatische decontaminatiecyclus met hoge temperatuur is ideaal voor sterilisatie tijdens de nacht en garandeert keer op keer een consistente sterilisatie. De apparaten zijn lichtgewicht en eenvoudig te verplaatsen met de bijhorende rollende standaard, er is een keuze tussen een TC of IR CO₂-sensor.
  • Geavanceerde luchtstroom en verwarming bieden gelijkmatigheid en stabiliteit van de temperatuur
  • Microprocessorgestuurd controlesysteem
  • HEPA-luchtfiltratiesysteem in de kamer biedt een voortdurende bescherming tegen ongewenste vervuiling
  • Snelle HEPA-filtratie produceert klasse 100 luchtkwaliteit in minder dan vijf minuten
  • Integraal 140 °C sterilisatiesysteem bij hoge temperaturen
  • Legplanken, steunen en HEPA-filter kunnen eenvoudig verwijderd worden zonder gereedschap
Gerichte luchtstroom en onmiddellijke kamerverwarming behouden een optimale uniformiteit voor een ideale kweekomgeving. Tijdens de sterilisatiecyclus, zorgt het systeem ervoor dat de hele kamer gesteriliseerd wordt en dat alle verontreiniging geëlimineerd wordt. De apparaten hebben afgeronde hoeken voor een eenvoudige reiniging.