Pipette tips, gel loading, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Axygen®
732-1408EA 188 EUR
732-1408 732-1412 732-1414 732-1413 732-1415
Pipette tips, gel loading, Axygen®
Pipettips
Deze tips voor het laden van gels zijn gemaakt van transparant PP en zijn ontworpen voor talrijke een- en meerkanaalspipetten, compatibel met de meest bekende pipetmerken. Beschikbaar in vlakke of ronde modellen, met verschillende buitendiameters voor verschillende geldiktes.
  • Universele pasvorm voor pipetten van onderzoekskwaliteit
  • Pyrogeenvrij en gecertificeerd RNase- en DNase-vrij
  • Tips met buitendiameter van 0,17 mm voor het laden van gels met dikte van 0,2 mm
  • Tips met buitendiameter van 0,37 mm voor het laden van gels met dikte van 0,4 mm
  • Pipettips met buitendiameter 0,57 mm hebben een schaalverdeling op 2 en 5 µl voor een snelle controle van het volume