Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, Classic-serie
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2405 236515 2400 2555 236015
111-0533EA 105 EUR
111-0533 111-0525 111-0532 111-1143 111-1142
Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, Classic-serie
Ademhalingsmaskers Wegwerpmaskers Stofmaskers
Klassieke FFP-maskers beschermen tegen stof, mist en dampen.
  • Bewezen vorm en duurzaam FFP-masker
  • DuraMesh® - sterke en duurzame structuur, houdt het masker in vorm
  • ActivForm® - geen neusclip nodig
  • Lusband voor snel, eenvoudig en veilig aan- en uittrekken
Certificaten: EN 149:2001+A1:2009.